Learn More
Notrax Sanitop™ Rubber Duckboard with Moulded Edges
Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip resistant surface. Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear.
Marke:  Notrax 562S0320BL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17702218
  • 386.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet optimalen Komfort und Traktion in nassen Bereichen dank großer Abflusslöcher und Erhöhungen zur Belüftung, sodass Flüssigkeiten und Verschmutzungen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
  • Geformte, abgeschrägte Kanten an allen 4 Seiten, um ein Stolpern zu verhindern den Zugang zum Wagen zu ermöglichen
  • Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen
  • Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
  • Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
594 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
19,5 ft.
Naturkautschuk
91 cm
Name des Produkts
Notrax Sanitop™ Rubber Duckboard with Moulded Edges > Matte; Länge: 594 cm