Learn More
MP Biomedicals™ Hefe-Hydrolysat, enzymatisch, MP Biomedicals™
ein autolysierter Hefeextrakt, der eine konzentrierte Quelle für lösliche Proteinkomponenten, Kohlenhydrate und B-Komplex-Vitamine ist, die natürlich in Hefen vorkommen.
Marke:  MP Biomedicals™ 0210330480
Artikelnummer. 11450655
  • 2505.00 CHF / 100 Pfund
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus 100 % Bierhefe.
  • Braunes Pulver, wasserlöslich
  • Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braun
Bei Raumtemperatur lagern
Quelle der löslichen Proteinbestandteile; Kohlenhydrate; und Vitaminen des B-Komplexes
Hefe-Hydrolysat, enzymatisch
Pulver
100 lb.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Hefe-Hydrolysat, enzymatisch, MP Biomedicals™ > 100 lb.