Learn More
Sand, rein, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
34.87 CHF - 318.59 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Summenformel | O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10267003
|
Thermo Scientific Acros
370942500 |
250 g | Kunststoffflasche |
34.87 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10692423
|
Thermo Scientific Acros
370940010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
97.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10602433
|
Thermo Scientific Acros
370940050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
318.59 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
FilterhilfeChemische Identifikatoren
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 |
Spezifikation
2230.0°C | |
1610.0°C | |
14808-60-7 | |
Kristalle | |
SiO2 | |
13,8567 | |
Solubility in water: insoluble. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Rein |
Sand | |
40 to 100 Mesh | |
Beige bis Grau | |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan | |
24261 | |
60.08 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 238-878-4