Learn More
Sand, rein, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10267003
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sand, rein, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10267003
Marke: Thermo Scientific Acros 370942500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230.0°C
Chemischer Name oder Material Sand
Schmelzpunkt 1610.0°C
Namenshinweis 40 to 100 Mesh
Farbe Beige bis Grau
Physikalische Form Kristalle
Menge 250 g
Strukturformel SiO2
Merck Index 13,8567
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60.08
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
ChargennummerA0426754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
ChargennummerA0460096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
ChargennummerA0455771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
ChargennummerA0450448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
Name des Produkts
Sand, rein, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals >