Learn More
Sand, zur Analyse, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals ™
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
42.11 CHF - 436.17 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10619014
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393302500
250 g Kunststoffflasche
42.11 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10340494
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393300010
1 kg Kunststoffflasche
107.54 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13468538
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393300050
5 kg Kunststoffflasche
436.17 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 238-878-4
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Sand, zur Analyse, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals ™