Learn More
Sand, zur Analyse, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals ™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 2230.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sand |
Schmelzpunkt | 1610.0°C |
Farbe | Beige bis Grau |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 250 g |
Strukturformel | SiO2 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 60.08 |
Güte | Analytisch |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469460 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 393300050,393302500,393300010 |
A0460591 | Analysenzertifikat | 22/02/2024 | 393300050,393302500,393300010 |
A0451222 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 393300050,393302500,393300010 |
A0393276 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 393300050,393302500,393300010 |
A0412184 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 393300050,393302500,393300010 |