Learn More
BRAND™ Probenschöpfer
PTFE-Konstruktion mit verstärktem Rand und Ausguss. PTFE-Griff mit Stahlkern.
Marke: BRAND™ 90448
221.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus PTFE
- PTFE-Griff mit Stahlkern
- Mit Ausgießer und verstärktem Rand
Spezifikation
Probenentnahme-Dipper | |
Mit verstärktem Rand und Ausguss | |
70 mm |
PTFE | |
250 ml | |
95 mm |