Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feueralarmmelder
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 817676
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15654407
  • 7.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Innen und Außen
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Global
PIC F005-250x250-PE-CRD/1
Polyester
Dauerhaftes Acryl
250 mm
250  mm
Quadratisch
Weiß auf Rot
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feueralarmmelder > B x H: 250 x 250 mm