Learn More
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision Precision™ Wasserbäder
Marke: Thermo Scientific™ 3161601
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Eigenschaften:
Edelstahl-Petrischalengestell
- Abmessungen: 24,8 x 22,2 x 15,9 cm (9,75 x 8,75 x 6,25 in.)
- Fasst Petrischalen mit Abmessungen von 80 x 50 mm oder 30 x 90 mm
Edelstahl-Reagenzglasgestell
- Abmessungen: 25,4 x 21,6 x 14 cm (10 x 8,5 x 5,5 in.)
- Die Öffnungen sind 1 Zoll (2,5 cm) quadratisch
- Fasst 50 Röhrchen bis zu 25 mm mit 97 bis 150 mm Höhe
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle
- Clipbefestigung erforderlich
- Abmessungen: 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 in.)
Spezifikation
Reagenzglasgestell aus Edelstahl | |
Röhrchengestell | |
Rostfreier Stahl |
Precision Zirkulations-, Coliform- und 20 l- bis 28 l-Wasserbäder für allgemeine Anwendungen | |
50 Röhrchen bis zu 25 mm von 97 bis 150 mm Höhe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Precision Water Baths Brochure [EN]
DateigrößeVersion: 6.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur