missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuche für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme

Wir bieten eine Vielzahl von Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuchen für Ihre Probenmatrices und ICP-OES-Anwendungen, die auf Haltbarkeit und Zweckmäßigkeit ausgelegt sind.

Marke:  Thermo Scientific™ 842312051531

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17772179

  • 290.45 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer spezifischen Probenmatrices und Anwendungen mit unserem umfassenden Sortiment an Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuchen für Thermo Scientific™ iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme. Unsere Schläuche für Peristaltikpumpen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und erfüllen die Anforderungen jeder ICP-OES-Analyse. Pumpenschläuche können nach Größe ausgewählt werden und sind unabhängig von der Größe der Peristaltikpumpe mit allen ICP-OES-Systemen der iCAP™ Serie kompatibel.

Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien für eine verbesserte Leistung

Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpen-Schlauchprodukten für iCAP Serie ICP-OES-Systeme mit großen Peristaltikpumpen (Brückenabstand von 152 mm):

  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – PVC
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – PVC
  • Probenpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Ablaufpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Probenpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – Viton
  • Ablaufpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Viton

Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpen-Schlauchprodukten für iCAP Serie ICP-OES-Systeme mit einer Mini-Peristaltikpumpe (Brückenabstand von 95 mm):

  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – PVC
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – PVC
  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – Lösungsmittel Flex
  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Viton
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuche für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt