Learn More
Labcon Probenröhrchen für die Bibliothek
PurePlus™ Probenbibliotheksröhrchen sind ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen).
38.02 CHF - 43.28 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,2 mL
Farbe Durchsichtig
Material Reines Polypropylen
Temperaturbereich (metrisch) -80°bis 121 °C
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17456773
Unterlagen ansehen
Labcon
3915-800-000-9
1000/Beutel
38.02 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17851820
Unterlagen ansehen
Labcon
3916-800-000-9
125/Beutel
43.28 CHF
125 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Probenbibliotheksröhrchen PurePlus™ Streifen mit 8 Wells
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogen)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Nicht autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
1,2 mL
Reines Polypropylen
Unsteril
Verschlusskappen abziehen
Durchsichtig
-80°bis 121 °C
Nein
Rund