Learn More
Labcon Probenröhrchen für die Bibliothek
PurePlus™ Probenbibliotheksröhrchen sind ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen).
Marke:  Labcon 3915-800-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17456773
  • 38.02 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Probenbibliotheksröhrchen PurePlus™ Streifen mit 8 Wells
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogen)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Nicht autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
1,2 mL
Reines Polypropylen
1000/Beutel
Unsteril
Verschlusskappen abziehen
Durchsichtig
1000
-80°bis 121 °C
Nein
Rund