Learn More
Labcon Probenröhrchen für die Bibliothek
PurePlus™ Probenbibliotheksröhrchen sind ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen).
Marke: Labcon 3916-800-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Probenbibliotheksröhrchen PurePlus™ Streifen mit 8 Wells
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogen)
- Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
- Einfrierbar bis -80 °C
- Nicht autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1,2 mL | |
Reines Polypropylen | |
125/Beutel | |
Unsteril | |
Verschlusskappen abziehen |
Durchsichtig | |
125 | |
-80°bis 121 °C | |
Nein | |
Rund |