Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Messgerät für Sauerstoffmangel bei Probennahme mit einem Sensor mit einer Lebensdaur von über 10 Jahren
Anlagen, die Stickstoff, Helium und Argon verwenden. Der Monitor kann Entfernungen von bis zu 30 Metern abtasten und wird häufig für MRt, enge Räume und Kryogenika verwendet. Unser langlebiger Zirkoniumsensor hält 10 Jahre und mehr.
Marke:  PureAire Monitoring Systems, Inc. 99129
Artikelnummer. 16298821
  • 4230.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE
127 mm
5 x 7 x 5 Zoll
127 mm
-40°F to +104°F
2 Jahre nach ETD
2 kg
178 mm
5 Zoll
Sauerstoff (O2)
5 in.
0100 % rel. Feuchtigkeit
-40 bis +40 °C
4 lb.
7 in.
Name des Produkts
PureAire Monitoring Systems, Inc. Messgerät für Sauerstoffmangel bei Probennahme mit einem Sensor mit einer Lebensdaur von über 10 Jahren > Probennahme