Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten
GREENER_CHOICE
Mit diesen Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger bzw. Plättchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 336NL-20S
50.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15327893
  • 52.20 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Peleus-Ball, der Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
  • Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,9 mL
6,6 mm
Steril
20/Beutel, 500/Packung
15,4 cm
Samco B/B-PET™ 5,0 ml-Transferpipetten, 6 in., steril, 20/Beutel, weiße Box
LDPE
Nein
5,0 mL
Spezial-Transferpipette
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
      Zertifikate
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten >
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.