Learn More
Samarium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
178.89 CHF - 563.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-19-9
Summenformel Sm
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-Name Samarium
SMILES [Sm]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10450721
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
294780100
10 g Kunststoffflasche
178.89 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10115553
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
294780500
50 g Kunststoffflasche
563.81 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Samarium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -40 mesh, Thermo Scientific Chemicals