Learn More
Samarium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -40 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10115553
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Samarium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115553
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10115553
Marke: Thermo Scientific Acros 294780500
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-19-9
Summenformel Sm
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-Name Samarium
SMILES [Sm]
Spezifikation
Siedepunkt 1778.0°C
Chemischer Name oder Material Samarium
Schmelzpunkt 1072.0°C
Namenshinweis 40 Mesh
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel Sm
UN-Nummer 3132
Fieser 17,305
Merck Index 15, 8484
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hydrogen
Formelmasse 150.36
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number294780100,294780500
ChargennummerA0454015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number294780100,294780500
ChargennummerA0402927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number294780100,294780500
ChargennummerA0410154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number294780100,294780500
ChargennummerA0424540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Samarium, powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Samarium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), -40 mesh, Thermo Scientific Chemicals >