Learn More
Samarium(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333348
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Samarium(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333348
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11333348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036278.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12060-58-1 | Sm2O3
The biocompatibility of natural samarium (III) oxide, which has previously been used for treatment in bone-related diseases was determined as a first step in its evaluation as a bone implant material. The rates and products of the purely heterogeneous oxidations of C2H6 (g) and C2H4 (g) on Sm2O3 in the presence of O2 (g) were investigated in a very low-pressure flow reactor by on-line molecular beam mass spectrometry, about 1000±100 K. Samarium(III) oxide is used in optical and infrared absorbing glass to absorb infrared radiation. Also, it is used as a neutron absorber in control rods for nuclear power reactors. The oxide catalyzes dehydration of acyclic primary alcohols to aldehydes and ketones. Another use involves preparation of other samarium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-58-1
Summenformel Sm2O3
MDL-Nummer MFCD00011237
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) oxide
Schmelzpunkt 2300°C
Farbe Weiß
Physikalische Form 3 bis 12 mm gesinterter Klumpen
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 348.7
Brechungsindex 1.97
Aussehen Off-white 3-12mm Sintered Lump
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ12K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number036278.18,036278.09
ChargennummerT26I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number036278.18,036278.09
ChargennummerY29H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036278.18,036278.09
ChargennummerY13E042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036278.18,036278.09
ChargennummerQ18E027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036278.18,036278.09
Name des Produkts
Samarium(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >