Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
135.00 CHF - 223.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 405060-95-9 |
---|---|
Summenformel | C21H17Cl3N4OS |
Synonym | EIF-2alpha-Hemmer; SAL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15436259
|
Thermo Scientific Chemicals
J64192.#0 |
5 mg |
135.00 CHF
5 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15446259
|
Thermo Scientific Chemicals
J64192.MA |
10 mg |
223.00 CHF
10 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
405060-95-9 | |
C21H17Cl3N4OS | |
EIF-2alpha-Hemmer; SAL |
Spezifikation
Blassbraun | |
405060-95-9 | |
479,81g/mol | |
Lichtempfindlich | |
Pulver | |
ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1 | |
479.80 |
2 °C bis 8 °C | |
C21H17Cl3N4OS | |
EIF-2alpha-Hemmer; SAL | |
Apoptosis Reagent | |
LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N | |
3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Keep cold