Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64192.#0
130.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 mg |
---|
Beschreibung
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
405060-95-9 | |
C21H17Cl3N4OS | |
EIF-2alpha-Hemmer; SAL |
Spezifikation
5 mg | |
2 °C bis 8 °C | |
C21H17Cl3N4OS | |
EIF-2alpha-Hemmer; SAL | |
Apoptosis Reagent | |
LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N | |
3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide |
Blassbraun | |
405060-95-9 | |
479,81g/mol | |
Lichtempfindlich | |
Pulver | |
ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1 | |
479.80 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S24L047 | Analysenzertifikat | 25/06/2025 | J64192.MA,J64192.#0 |
N25L006 | Analysenzertifikat | 27/02/2025 | J64192.MA,J64192.#0 |
N25L005 | Analysenzertifikat | 27/02/2025 | J64192.MA,J64192.#0 |
W03K013 | Analysenzertifikat | 16/09/2024 | J64192.MA,J64192.#0 |
U02K008 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | J64192.MA,J64192.#0 |