Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten.
Marke:  Thermo Scientific™ LT1521071
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11660831
  • 2467.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SC100
CE/ROHS/WEEE
Umgebungstemperatur +13° bis 100°C
16,7 in.
9,2 in.
18 in.
23,4 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
8 l
17 l/min
16,7 x 9,2 x 18 in. (42,8 x 23,5 x 45,6 cm)
42,8 cm
23,5 cm
45,6 cm
10,6 kg
230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl >