Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marke:  Julabo™ 9011405
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15400562
  • 1280.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige Badetanks aus Edelstahl.
  • Modell für interne Anwendungen
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
Ideal für die Temperaturregelung von Proben, die Vorbereitung von Proben für die Serologie, die klinische Chemie, die Analyse, die Materialprüfung und vieles mehr.
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Umwälzleistung Flussrate: 6 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 23 x 38 x 41 Füllvolumen (l): 3.5 bis 5
Spezifikation
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
6 l/min
Umwälzthermostat mit offenem Bad
2 kW
C-B5
38 x 23 x 41 cm
3.5 to 5 L
20°C to 100°C (Working)
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
0,1 bar
±0,03°C
15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening)
Videos
  • Julabo CORIO laboratory circulators
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Julabo CORIO laboratory circulators
    Name des Produkts
    Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths > Model: C-B5, Capacity (Metric): 3.5 to 5 L, Dimensions (L x W x H): 38 x 23 x 41 cm, Dimensions (LxWxH) Interior: 15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening)