Learn More
SCAT Safety Waste Caps, mit Erdungsanschluss
Safety Waste Caps mit Erdungsanschluss zur Ableitung statischer Aufladung der Abfallkappe, um eine Explosion oder einen Brand durch Funkenbildung zu verhindern
200.00 CHF - 364.00 CHF
Spezifikation
Typ | Safety Waste Cap |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Abfallentsorgungsbehälter |
Produktcode | Marke | Größe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10252370
|
SCAT
107054 |
B53. | 3 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10393530
![]() |
SCAT
107052 |
B83. | 4 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter |
288.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10347569
![]() |
SCAT
107053 |
B83. | 4 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
314.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10559490
![]() |
SCAT
108026 |
S50. | 2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10773302
![]() |
SCAT
107942 |
S51. | 2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10262470
![]() |
SCAT
107935 |
S51. | 3 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10632171
![]() |
SCAT
107943 |
S55. | 2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10810211
![]() |
SCAT
107936 |
S55. | 3 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10569490
|
SCAT
108030 |
S55. | 3 x 2,3/3,2 mm AD, mechanische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
364.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16636214
![]() |
SCAT
307944 |
S60/61 | 2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10151936
![]() |
SCAT
108055 |
S65. | 4 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
238.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10871511
![]() |
SCAT
107915 |
S70/71 | 3 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10150050
![]() |
SCAT
107949 |
S90. | 4 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
238.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10610061
![]() |
SCAT
107928 |
S90. | 4 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die SCAT Safety Waste Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Flüssigkeitsentsorgung. Entsorgen Sie Ihre flüssigen Laborabfälle sicher und ohne Kontamination der Umgebungsluft, indem Sie SafetyWasteCaps mit integrierten Abluftfiltern verwenden. Diese Hochleistungsfilter regulieren den Luftdruckausgleich und verhindern das Entweichen von Dämpfen durch den entstehenden Überdruck im Entsorgungsbehälter. Die Vielfalt an Verschlüssen, Anschlüssen und Gewindegrößen ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre HPLC-Situation. Zusätzliche Ausführungen mit Erdungsanschlüssen, Füllstandskontrollen oder Sicherheitstrichtern bieten jeden Komfort für eine sichere Entsorgung.Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und PersonalIndividuell ausrüstbar mit Füllstandskontrollen, Sicherheitstrichtern oder Erdungsanschlüssen360° drehbarer und bis 200 °C autoklavierbarer Schraubverschluss für maximale FlexibilitätAnschlussmöglichkeit für einen SCAT-Abluftfilter V3.0 an jeder Safety Waste CapSpezifikation
Safety Waste Cap | |
Abfallentsorgungssystem | |
Abfallentsorgungsbehälter |