Learn More
SCAT Safety Waste Caps, mit Erdungsanschluss
GREENER_CHOICE
Safety Waste Caps mit Erdungsanschluss zur Ableitung statischer Aufladung der Abfallkappe, um eine Explosion oder einen Brand durch Funkenbildung zu verhindern
Marke:  SCAT 107936
158.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10810211
  • 200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die SCAT Safety Waste Caps bieten maximale Sicherheit bei der Entsorgung von HPLC-Flüssigkeiten. Entsorgen Sie Ihre flüssigen Laborabfälle sicher, ohne die Umgebungsluft zu kontaminieren, indem Sie SafetyWasteCaps mit integrierten Abluftfiltern verwenden. Diese Hochleistungsfilter regeln den Luftdruckausgleich und verhindern das Entweichen von Dämpfen durch den entstehenden Überdruck im Entsorgungsbehälter. Die Vielzahl von Verschlüssen, Verbindungen und Gewindegrößen ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre HPLC-Situation. Zusätzliche Ausführungen mit Erdungsanschlüssen, Füllstandskontrollen oder Sicherheitstrichtern bieten jeden Komfort bei sicherer Entsorgung.
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • Kann individuell mit Füllstandsindikatoren, Sicherheitstrichtern oder Erdungsanschlüssen ausgestattet werden
  • Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
  • Anschlussöffnung für einen SCAT-Abluftfilter V3.0 an jeder Safety Waste Cap
Spezifikation
Spezifikation
Abfallentsorgungssystem
3 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter
Safety Waste Cap
Abfallentsorgungsbehälter
S55.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCAT Safety Waste Caps, mit Erdungsanschluss > 3 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter