Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
SymLine SafetyWasteCaps für die sichere Entsorgung von Flüssigabfall. Für maximalen Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
84.00 CHF - 695.00 CHF
Produkte 12
Produktcode Marke Gewindegröße Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewindegröße Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17145501
Unterlagen ansehen
SymLine™
306497
GL45. 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm
93.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17135501
Unterlagen ansehen
SymLine™
306491
GL45. 3 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
84.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16876011
Unterlagen ansehen
SymLine™
306494
GL45. 5 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
109.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960386
Unterlagen ansehen
SymLine™
106478
S55. Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), getauchte Fülllanze, Anschluss für Abluftfilter
390.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15724922
Unterlagen ansehen
SymLine™
106522
S55. 1 x GL25 (m), eingetauchte Fülllanze und Verbindungsstück für Abluftfilter
174.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17808743
Unterlagen ansehen
SymLine™
106719
S55 Electronic Level Control with Shut-off GL25 (m), Connector for Exhaust Filter
550.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17079693
Unterlagen ansehen
SymLine™
306581
S60/61 Einstellbare kapazitive Füllstandskontrolle aus PTFE, Kabelanschluss offen (Länge 2 m)
575.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16866011
Unterlagen ansehen
SymLine™
306482
S60/61 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm
254.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17813352
Unterlagen ansehen
SymLine™
106718
S60/61 Electronic Level Control with Shut-off GL25 (m), Connector for Exhaust Filter
550.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17377409
Unterlagen ansehen
SymLine™
106484
S90. Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Anschluss für Abgasfilter
560.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17838743
Unterlagen ansehen
SymLine™
106720
S90 Electronic Level Control with Shut-off GL25 (m), Connector for Exhaust Filter
695.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18646478
Unterlagen ansehen
SymLine™
307971
S60/61 1x NPT 3/8 in. (f), 1x connection for exhaust filter (45° beveled)
215.00 CHF
1 Bogen
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Safety Waste Caps gibt es mit verschiedenen Gewindegrößen für die Befestigung am Rohrsystem und mit unterschiedlicher Anzahl von Schlauchanschlüssen für die Entsorgung des flüssigen Abfalls.
  • Optional sind Safety Waste Caps mit elektronischen Füllstandssensoren erhältlich, die den Füllungsgrad des Entsorgungsbehälters anzeigen.
  • Bei Verwendung eines 4-in-1-Sammlers können bis zu 4 Safety Waste Caps gleichzeitig an nur einem Anschlusspunkt des Rohrsystems angeschlossen werden
  • Belüftungsschlauch, Länge 1500 mm, zum Anschluss an die Laborabsaugung
  • Adapter (Y-Verbinder) zum Anschluss von zwei Belüftungsschläuchen an einen gemeinsamen Abluftschlauch
  • Videos