Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
SymLine SafetyWasteCaps für die sichere Entsorgung von Flüssigabfall. Für maximalen Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
Marke:  SymLine™ 106478
289.31 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15960386
  • 390.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Safety Waste Caps sind mit verschiedenen Gewindegrößen für die Befestigung am Rohrsystem und mit verschiedenen Schlauchanschlüssen für die Entsorgung des flüssigen Abfalls erhältlich.
  • Optional sind Safety Waste Caps mit elektronischen Füllstandssensoren erhältlich, die den Füllgrad des Entsorgungsbehälters anzeigen.
  • Mit einem 4-in-1-Kollektor (306509) können bis zu 4 Safety Waste Caps gleichzeitig an nur einen Anschlusspunkt am Rohrsystem angeschlossen werden
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Abfallentsorgung
    Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), getauchte Fülllanze, Anschluss für Abluftfilter
    Safety Waste Cap
    SymLine System
    S55.