Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
SymLine SafetyWasteCaps für die sichere Entsorgung von Flüssigabfall. Für maximalen Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
Marke: SymLine™ 106720
533.16 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Available with different thread sizes for attachment to pipe system
- Different numbers of hose connections for disposal of liquid waste
- Available with electronic level sensors that indicate the degree of filling of the disposal container
- By using a 4-in-1 collector (306509), up to 4 Safety Waste Caps can be connected simultaneously to only one connection point on the pipe system
Spezifikation
Black | |
SymLine System | |
PTFE-EC | |
Safety Waste Cap |
Abfallentsorgung | |
Electronic Level Control with Shut-off GL25 (m), Connector for Exhaust Filter | |
S90 |