Learn More
Buerkle™ Sicherheits-Pipettierball
Peleus Ball, einfache Pipettierhilfe. Die Entleerung erfolgt über ein automatisches Ventil. Durch Drücken der Ventile wird die Flüssigkeit angesaugt, abgegeben oder gespült. Das abnehmbare automatische Ventil ermöglicht außerdem eine effektive Reinigung der Innenseite
Marke: Buerkle™ 7554-0002
18.74 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für alle Pipetten bis 100 ml
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Rot | |
Pipettierkugel | |
bis zu 100 ml-Pipetten |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31