Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ BOX MIT DECKEL FUER BRILLE LUNETTES
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
22,9 x 15,2 x 9,5 cm
Beschreibung
- Mit vorgebohrten Löchern auf der Rückseite für einfache Wandmontage (Hardware nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen: 22.9 x 15.2 x 9.5 cm
Spezifikation
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 9,5 cm |
Breite (metrisch) | 15,2 cm |
Beschreibung | Schutzbrillenhalter |
Tiefe (metrisch) | 9,5 cm |
Farbe | Klar |
Produkttyp | Brillenaufbewahrungsbox |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Brille |
Abmessungen (L x B x H) | 22,9 x 15,2 x 9,5 cm |
Enthält | Abdeckung |
Länge (metrisch) | 22,9 cm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ BOX MIT DECKEL FUER BRILLE LUNETTES >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur