Learn More
Fisherbrand™ Spender für Schutzbrillen aus Acryl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11803470 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Klein (227 mm L x 162 mm B x 156 mm T), 1 Stück
Click to view available options
Größe:
Klein (227 mm L x 162 mm B x 156 mm T)
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Einfacher Zugriff auf Sicherheitszubehör. In der Fisherbrand™ Schutzbrillenaufbewahrung aus Acryl lassen sich Schutzbrillen, andere Schutzausrüstung sowie persönliche Dinge sauber und sicher aufbewahren. Dank der ergonomischen Form lässt sich der Inhalt leicht auffinden und herausnehmen. Die Aufbewahrungen in transparentem Blau sind in zwei Größen erhältlich.
  • Durchscheinende Spender aus Acryl ermöglichen einen einfachen Zugriff auf das Sicherheitszubehör
  • Ergonomisch abgewinkelt zum einfachen Dosieren
  • Der Klappdeckel schützt Gläser vor Staub und Schmutz
  • Aufklappbarer Deckel für die Befüllung und aufklappbarer Boden für die Abgabe
  • Aufstellung auf dem Tresen oder Wandmontage (mit Schrauben) für bequemen Zugriff
  • Große Spender enthalten etwa 20 Brillen
    Kleine Spender enthalten etwa 10 Brillen
Spezifikation
Breite (metrisch) 162 mm
Tiefe (metrisch) 156 mm
Farbe Blau
Produkttyp Dispenser
Zur Verwendung mit (Geräte) Schutzbrillen
Enthält Wandbefestigungsschrauben
Länge (metrisch) 227 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Größe Klein (227 mm L x 162 mm B x 156 mm T)
Material Acryl
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spender für Schutzbrillen aus Acryl >