Learn More
Micronova™ X50 Bag cutter safety, irradiated
Automatisch ausziehbarer Sicherheitsklingenschutz
545.00 CHF - 667.00 CHF
Spezifikation
Color-coded | Yes |
---|---|
Griffmaterial | Plastic |
Scent | Unscented |
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12940235
![]() |
Micronova™
BC-01IR |
Orange | 15 cm |
545.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16407685
|
Micronova™
BC-02IR |
Gelb | 16.5 cm |
667.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ergonomischer Griff
- Keine Klingenwechsel erforderlich
- Beseitigt alle losen Klingen
- Gammabestrahlt
Spezifikation
Yes | |
Unscented | |
Not Autoclavable | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
2.9 cm | |
Non-filtered | |
Schneiden von Beuteln in kontrollierten Umgebungen | |
50/Karton | |
8 x 8 x 8 in. |
Plastic | |
Steril | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing and Certificate of Conformance | |
1.125 in. | |
Single-use | |
No | |
Klinge aus Edelstahl, Copolymer-Gehäuse | |
Standard disinfectants and cleaning solutions |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 60 months