Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser, Nylon
Die SafeKey Nylon Vorhängeschlösser von Brady sind die perfekte Lösung für Ihre Sicherheitsanforderungen.
Marke:  Brady™ 150295
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17170331
  • 26.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben die gleichen Funktionen
  • Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen weitaus mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Vorhängeschloss, ohne dabei auf eine sichere Verriegelung zu verzichten
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um Mitarbeiter vor Schocks zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen und bietet dadurch eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz
  • Die Schlösser sind und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
  • Schlüssel verbleibt im Schloss (Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist)
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar – überprüfen Sie unsere Anpassungsmöglichkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Weiß
6,40 mm
Stahl
Je 1
38,00 mm
NYL-WHT-76ST-KD
Nylon
76,00 mm
6
1,496 in.
33,00 mm
Dokumentation
Datasheets
Name des Produkts
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser, Nylon > Weiß