Learn More
Greiner Bio-One Hämolyse-Röhrchen aus PP (Polypropylen)
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende thermische, chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit. Die Greiner Bio-One™ Rundbodenröhrchen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben.
Marke: Greiner Bio-One 160201
112.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchmesser: 16 mm; Höhe: 100 mm
- Nominalvolumen: 12 ml
- Arbeitsvolumen: 10 ml
- Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
Hämolyse-Röhrchen | |
Unsteril | |
Naturfarben | |
16 mm |
Polypropylen | |
12 mL | |
100 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24098Gültig bis zum: 2025-07-16