Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 38 mm Steel Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for indoor and outdoor heavy duty safety applications.
108.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Vorhängeschlösser mit Schlüssel |
---|---|
Schlüsseltyp | Gleiche Schlüssel |
Material | Eloxiertes Aluminium |
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0,25 in |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,4 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17100381
|
Brady™
150349 |
Schwarz | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17180301
|
Brady™
150261 |
Blau | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17170301
|
Brady™
150260 |
Braun | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17150321
|
Brady™
150281 |
Grün | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17160341
|
Brady™
150305 |
Orange | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17190371
|
Brady™
150348 |
Violett | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17190301
|
Brady™
150262 |
Rot | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17150341
|
Brady™
150304 |
Silber | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17160321
|
Brady™
150282 |
Gelb | 3/Packung |
108.00 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Manufactured with solid aluminum body and steel shackle, Brady™'s padlocks are lightweight and rugged
- Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
- Locks are chemical and corrosion resistant
- The unique lock mechanism is insulated and has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
- The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
- 1 key is supplied with each lock
- Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel | |
Eloxiertes Aluminium | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,3 in. | |
33 mm |
Gleiche Schlüssel | |
0,25 in | |
1,5 in. | |
Stahl | |
1,5 in. | |
38 mm |