Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 38 mm Steel Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for indoor and outdoor heavy duty safety applications.
Marke:  Brady™ 150304
Additional Details : Gewicht : 0.49000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17150341
  • 105.00 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Vorhängeschlösser von Brady™ aus massivem Aluminium und Stahlbügel mit sind leicht und robust.
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen.
  • Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig.
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und hat 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz.
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung.
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert.
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Silber
0,25 in
1,5 in.
Stahl
3/Packung
1,3 in.
33 mm
Gleiche Schlüssel
Eloxiertes Aluminium
6,4 mm
38 mm
6
1,5 in.
38 mm