Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Röhrchen, forensischer DNA-Gütegrad
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung. Eppendorf™ Safe-Lock Röhrchen vom forensischen DNA-Gütegrad können Kräften bis zu 30,000 x g standhalten.
52.53 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 2 ml |
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -122.8°F to +212°F |
Produktcode | Marke | Farbe | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Max. RZB | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Max. RZB | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15635367
![]() |
Eppendorf™
0030123620 |
Farblos | Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril) | 30.000 x g | Beutel |
52.53 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Klappdeckel verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Inkubation und Lagerung
- Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- Ohne Formtrennmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten) hergestellt
- g-Safe™ Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust durch Bruch der Röhrchen
- Zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
- Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
- Großer, mattierter Deckel und mattierte Fläche an der Seite zur einfachen Beschriftung
- Funktioniert von -86 ° bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Polypropylen | |
2 ml | |
-122.8°F to +212°F | |
Ja | |
Safe-Lock Deckel |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
-86 °C bis 100 °C | |
0.07 oz. | |
Mikroröhrchen mit Schnappverschluss |