Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Röhrchen, forensischer DNA-Gütegrad
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung. Eppendorf™ Safe-Lock Röhrchen vom forensischen DNA-Gütegrad können Kräften bis zu 30,000 x g standhalten.
Marke: Eppendorf™ 0030123620
48.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Klappdeckel verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Inkubation und Lagerung
- Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- Ohne Formtrennmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten) hergestellt
- g-Safe™ Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust durch Bruch der Röhrchen
- Zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
- Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
- Großer, mattierter Deckel und mattierte Fläche an der Seite zur einfachen Beschriftung
- Funktioniert von -86 ° bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Klappdeckel | |
Polypropylen | |
2 ml | |
Polypropylen | |
10 x 50 | |
-122.8°F to +212°F | |
Unsteril | |
Ja | |
Safe-Lock Deckel | |
Mikroröhrchen mit Schnappverschluss |
Farblos | |
Autoklavierbar | |
Farblos | |
Inkubation und Lagerung | |
Beutel | |
-86 °C bis 100 °C | |
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril) | |
0.07 oz. | |
30.000 x g |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30