Learn More
Socorex™ S926 Elektronische Mikropipetten
Diese leichte und ergonomische elektronische Einkanal-Mikropipette mit Qualitätskontrollzertifikat wird mit Qualitips™ Pipettenspitzen-Mustern und einer Bedienungsanleitung geliefert. Die Socorex™ Acura™ Electro 926 Mikropipette lässt sich schnell aufladen und hat eine lange Arbeitszeitautonomie.
672.00 CHF - 974.00 CHF
Spezifikation
Akkutyp 4,8 V NiMH
Zertifizierung/Konformität EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Modell Acura™ Elektro™ 926
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Acura™ Electro™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11829213
Unterlagen ansehen
Socorex™
926.0010
0,5 bis 10 μL, ultra Elektronische Mikropipette
672.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11829223
Unterlagen ansehen
Socorex™
926.0200
10 bis 200 μl Elektronische Mikropipette
672.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11849223
Unterlagen ansehen
Socorex™
926.1000
50 bis 1000 μL Elektronische Mikropipette
672.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11839223
Unterlagen ansehen
Socorex™
926.0200E
10 bis 200 μl Elektronische Mikropipette
974.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11809213
Unterlagen ansehen
Socorex™
926.0002
0,1 bis 2,0 μL Elektronische Mikropipette
672.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11849213
Unterlagen ansehen
Socorex™
926.0010Y
0,5 bis 10 μl Elektronische Mikropipette
672.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11869213
Unterlagen ansehen
Socorex™
926.0020
1,0 bis 20 μL Elektronische Mikropipette
672.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11889213
Unterlagen ansehen
Socorex™
926.0050
2,5 bis 50 μL Elektronische Mikropipette
672.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Leicht.
  • Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
  • Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
  • Mikroprozessorgesteuerter Motor.
  • Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
  • Die reduzierte Stablänge und das konische Ende verbessern die Handhabung und den Zugang zu Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
  • Mit Pipettierzyklus-Zähler.
  • Optionale volumetrische Module.
Spezifikation
Spezifikation
4,8 V NiMH
Acura™ Elektro™ 926
Acura™ Electro™
LCD rechts/links
<1,5 Stunden
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
1
Selbstunterricht
1 Stück
24 Monate
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ S926 Elektronische Mikropipetten