Learn More
Socorex™ S926 Elektronische Mikropipetten
Diese leichte und ergonomische elektronische Einkanal-Mikropipette mit Qualitätskontrollzertifikat wird mit Qualitips™ Pipettenspitzen-Mustern und einer Bedienungsanleitung geliefert. Die Socorex™ Acura™ Electro 926 Mikropipette lässt sich schnell aufladen und hat eine lange Arbeitszeitautonomie.
Marke: Socorex™ 926.0010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Leicht.
- Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
- Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
- Mikroprozessorgesteuerter Motor.
- Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
- Die reduzierte Stablänge und das konische Ende verbessern die Handhabung und den Zugang zu Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
- Mit Pipettierzyklus-Zähler.
- Optionale volumetrische Module.
Spezifikation
<±1,2 % - <±0,6 % | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
Acura™ Elektro™ 926 | |
Acura™ Electro™ | |
Elektronische Mikropipette | |
LCD rechts/links | |
0,05μL | |
1 Stück | |
24 Monate |
4,8 V NiMH | |
Pipette | |
1 | |
Selbstunterricht | |
0,5 bis 10 μL, ultra | |
QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung. | |
<1,5 % - <0,35 % | |
<1,5 Stunden |