Learn More
Thermo Scientific™ S50-A Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ 550-A Festwinkelrotor mit einer Leistung von 50.000 U/min erreichen Sie eine um 66 % höhere Gesamtkapazität im Vergleich zu ähnlichen Produkten.
Marke:  Thermo Scientific™ 45540
31356.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12121660
  • 31356.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ 550-A Festwinkelrotor mit einer Leistung von 50.000 U/min erreichen Sie eine um 66 % höhere Gesamtkapazität im Vergleich zu ähnlichen Produkten.
Merkmale:
  • Festwinkelrotor (35°) Festwinkelrotor aus Aluminium
  • Kapazität: 6 × 30 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 50.000 U/min/209.438 × g
  • K-Faktor: 60,7
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Serie Mikro-Ultrazentrifuge, MX Serie Stand-Mikro-Ultrazentrifugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S50-A Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
209.438 × g
75 mm
60,7
26 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
162.244 × g
Aluminium
6 x 30 ml
50.000 U/min
41,2 mm
96 mm
4,4 lb. (2 kg)
35 °
115.015 × g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S50-A Festwinkelrotor > S50-A Festwinkelrotor