Learn More
Roetzmeier™ 1,5-Zoll-Dosiervorrichtung mit Belüftung
Dosiervorrichtung für die komfortable und sichere Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.
Marke:  Roetzmeier™ D150
Encompass
Artikelnummer. 10301302
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dosiervorrichtung für die Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.
  • Mit Druckregelventil
  • Selbstschließend
  • Aus Edelstahl 304
  • Dichtungen aus PTFE
  • Kann mit vielen Roetzmeier™ Sicherheitskanistern und -fässern verwendet werden.
  • Für maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Dosiervorrichtung
Sicherheitskanister 05KD,10KD, 05 KK, 10KK und Sicherheitszylinder 10K
Edelstahl
1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Roetzmeier™ 1,5-Zoll-Dosiervorrichtung mit Belüftung