Learn More
Brady™ S3100 Schilder- und Etikettendrucker – F&B-Set AZ
Erhöhen Sie die Sicherheit und Effizienz Ihres Lebensmittel- oder Getränkewerks mit diesem vollständigen Sicherheits-Schilder- und Etikettendruckerkit.
Marke: Brady™ 311117
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwerfen und drucken Sie ganz einfach professionelle Sicherheitsschilder für Lebensmittel oder Getränke, Rohrmarkierungen und Etiketten, wenn Sie sie benötigen
- Drucken Sie unglaublich schnell mit automatischer Einrichtung, integrierter Tastatur und Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Erstellen Sie zuverlässige Etiketten, die waschfest sind und nicht zerbröckeln, wenn sie Reinigungsmitteln oder Druck ausgesetzt sind
- Schützen Sie die Lebensmittelverarbeitung umfassend mit Zeichen mit Metallerkennung, die zusätzlichen Schutz vor Kontamination ermöglichen
Spezifikation
LCD-Touchscreen | |
12 in. | |
9,5 in. | |
10 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
256 MB | |
76 mm/s | |
Brady™ Workstation Basic Design Suite | |
9,1 kg | |
Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Temperaturkennzeichnung | |
Netzteil | |
S3100-AZ-FnB |
Thermotransfer | |
305 mm | |
241 mm | |
260 mm | |
Unsteril | |
Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
S3100. | |
300 dpi | |
Ethernet, USB | |
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM, EAC, CCC, RoHS 2 | |
1 Jahr | |
110/240 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ S3100 Schilder- und Etikettendrucker – F&B-Set AZ > F&B Druckerkit AZ; Farbfähigkeit:Monochrom; Anzeige:LCD-Touchscreen; Tiefe (metrisch):260 mm; Höhe (metrisch):241 mm; Breite (metrisch):305 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur