Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettenbefüller-Zubehör
Das Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör ist eine sinnvolle Ergänzung zum S1 Pipettenfüller.
21.55 CHF - 171.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10339352
![]() |
Thermo Scientific™
4580560 |
Pipette Filter, Non-sterile |
48.55 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10193923
![]() |
Thermo Scientific™
9057 |
Pipette Filter, Sterile |
171.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10030524
![]() |
Thermo Scientific™
9064 |
Nosepiece |
166.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10200124
|
Thermo Scientific™
9065-11 |
Silicone Pipet Gripper |
91.95 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10375474
![]() |
Thermo Scientific™
9066-11 |
Wall Mount Stand |
34.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10335524
![]() |
Thermo Scientific™
9067 |
Table Mount Stand |
48.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11866244
![]() |
Thermo Scientific™
9068 |
Universal Power Supply |
68.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11992181
![]() |
Thermo Scientific™
9069 |
Wing Stand |
21.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör für Ihre S1 Pipettenfüller.
Merkmale:- Die wandmontierte Halterung sowie der Tischständer ermöglichen eine kompakte Aufbewahrung zwischen den Anwendungen. Der Pipettenfüller lässt sich in beiden Halterungen durch Einstecken des Ladegeräts wieder aufladen. Zur platzsparenden Aufbewahrung des Pipettenfüllers bei der Arbeit an Sicherheitswerkbänken mit laminarer Strömung.
- Der Flügelständer ermöglicht ein Absetzen des Pipettenfüllers ohne Entfernung oder Entleerung der serologischen Pipette.
- Ein einfach austauschbarer Filter sowie ein autoklavierbarer Adapter aus Silikon verhindern Kreuzkontamination der Pipette durch Aerosole oder Flüssigkeiten.
- Der 1 ml-Pipettenträger gewährleistet gewohnt sicheren Halt auch bei 1 ml-Pipetten.
Hinweis:
Der Flügelständer ist in den Vereinigten Staaten nicht lieferbar und darf dort nicht verwendet oder in die Vereinigten Staaten importiert werden.
Spezifikation
S1 Pipettierhilfe |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.