Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettenbefüller-Zubehör
GREENER_CHOICE
Das Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör ist eine sinnvolle Ergänzung zum S1 Pipettenfüller.
Marke:  Thermo Scientific™ 9064
104.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030524
  • 175.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ S1 Pipettenfüllerzubehör für Ihre S1 Pipettenfüller.
Eigenschaften:
  • Die Wandhalterung und der Tischständer ermöglichen eine kompakte Aufbewahrung zwischen den einzelnen Anwendungen. Laden Sie den Pipettenfüller in beiden Ständern durch Anschließen des Ladegeräts nach. Der Pipettenfüller kann beim Arbeiten in Werkbänken mit laminarer Strömung platzsparend gelagert werden.
  • Mit dem Flügelständer kann der Anwender den Pipettenfüller nach unten stellen, ohne die serologische Pipette zu entfernen oder zu entleeren.
  • Der leicht auswechselbare Filter verhindert gemeinsam mit dem autoklavierbaren Silikonadapter eine Kreuzkontamination der Pipette durch Aerosole oder Flüssigkeiten.
  • Die Halterung für 1 ml-Pipetten stellt sicher, dass 1 ml-Pipetten ebenso sicher gehalten werden wie größere.
Hinweis:
Nicht erhältlich zum Gebrauch oder Verkauf in den USA oder zum Import in die USA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S1 Pipettierhilfe
Nosepiece
Holder, Silicone Gripper, Filter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S1 Pipettenbefüller-Zubehör > S1 Zubehör, Mundstück, Lieferumfang: Halter, Silikongreifer und Filter; Einheitsgröße: 1 Stück
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.