Learn More
(S)-(+)-sec-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10388350
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-sec-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10388350
Marke: Thermo Scientific Acros 218030050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4221-99-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00064281
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
IUPAC-Name (2S)-Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-sec-Butanol
Schmelzpunkt -114°C
Namenshinweis 0.99
CAS Min. % 98.5
Farbe Farblos
CAS Max. % 100
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 99°C to 100°C
Menge 5 g
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3960 to 1.398
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 0.8
Strukturformel C2H5CH(OH)CH3
Viskosität 4.21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 373
Merck Index 15, 1543
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 125g/L (20°C)
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number218030050,218030010
ChargennummerA0443873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number218030050,218030010
ChargennummerA0453812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number218030050,218030010
ChargennummerA0400105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number218030050,218030010
ChargennummerA0443873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2022 Catalog Number218030050,218030010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-sec-Butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(S)-(+)-sec-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >