Learn More
(S)-(+)-sec-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-sec-Butanol |
Schmelzpunkt | -114°C |
Namenshinweis | 0.99 |
CAS Min. % | 98.5 |
Farbe | Farblos |
CAS Max. % | 100 |
Dichte | 0.8000g/mL |
Siedepunkt | 99°C to 100°C |
Menge | 1 g |
Flammpunkt | 26°C |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'