Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11421407
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421407
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11421407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24916.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2749-11-3
MDL-Nummer MFCD00064412
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Dichte 0.965
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Summenformel C5H13Br2N
Brechungsindex 1.4498
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1718865
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Synonym 2-bromoethyl trimethylammonium bromide, 2-bromo-n,n,n-trimethylethanaminium bromide, 2-bromoethyltrimethylammonium bromide, bromcholin, hypercyl, kathesin, btab, btab the plant regulator, bcb the plant regulator, unii-kh1i7ru18l
InChI-Schlüssel OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Optische Drehung +22° (c=2 in Ethanol)
SMILES C[N+](C)(C)CCBr.[Br-]
IUPAC-Name 2-Bromethyl(trimethyl)azanium;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 246.97
PubChem CID 17689
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10106555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24916.03,B24916.14,B24916.06
Chargennummer10179544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24916.03,B24916.14,B24916.06
Chargennummer5018A12W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24916.03,B24916.14,B24916.06
Chargennummer10149301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24916.03,B24916.14,B24916.06
Chargennummer10233963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24916.03,B24916.14,B24916.06
Name des Produkts
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >