Learn More
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
94.50 CHF - 292.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 76189-56-5 |
---|---|
Summenformel | C44H32P2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 622.69 |
MDL-Nummer | MFCD00010805 |
InChI-Schlüssel | MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene |
PubChem CID | 634876 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11446716
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23872.03 |
1 g |
94.50 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11456716
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23872.06 |
5 g |
292.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
76189-56-5 | |
622.69 | |
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N | |
634876 |
C44H32P2 | |
MFCD00010805 | |
binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene | |
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl | |
239°C to 241°C | |
MFCD00010805 | |
Luftempfindlich | |
binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene | |
−230° (c=0.3 in Toluene) | |
[1-(2-Diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan | |
634876 | |
97% |
76189-56-5 | |
C44H32P2 | |
5321444 | |
14,1223 | |
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
622.69 | |
622.69 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen