Learn More
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11446716
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446716
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 11446716
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23872.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76189-56-5
Summenformel C44H32P2
Molekulargewicht (g/mol) 622.69
MDL-Nummer MFCD00010805
InChI-Schlüssel MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Schmelzpunkt 239°C to 241°C
Menge 1 g
Beilstein 5321444
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1223
Optische Drehung −230° (c=0.3 in Toluene)
IUPAC-Name [1-(2-Diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan
Formelmasse 622.69
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA05R020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23872.01,B23872.03,B23872.MD,B23872.06
Chargennummer10170187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23872.01,B23872.03,B23872.MD,B23872.06
ChargennummerB24P23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23872.01,B23872.03,B23872.MD,B23872.06
Chargennummer10184276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23872.01,B23872.03,B23872.MD,B23872.06
Chargennummer10233035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23872.01,B23872.03,B23872.MD,B23872.06
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis