Learn More
(S)-1-Phenyl-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 96854-34-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
54.50 CHF - 623.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 96854-34-1 |
---|---|
Summenformel | C9H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.19 |
MDL-Nummer | MFCD00221510 |
InChI-Schlüssel | RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N |
Synonym | 1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc |
PubChem CID | 6950537 |
IUPAC-Name | (1S)-1-Phenylpropan-1,3-Diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10740755
|
Thermo Scientific Acros
417762500 |
250 mg | Glasflasche |
54.50 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10045810
|
Thermo Scientific Acros
417760010 |
1 g | Glasflasche |
162.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11964651
|
Thermo Scientific Acros
417760050 |
5 g | Glasflasche |
623.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
96854-34-1 | |
152.19 | |
RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N | |
6950537 | |
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O |
C9H12O2 | |
MFCD00221510 | |
1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc | |
(1S)-1-Phenylpropan-1,3-Diol |
Spezifikation
(S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol | |
97.5 | |
62.0°C to 66.0°C | |
Echt | |
C9H12O2 | |
−54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane) | |
1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc | |
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O | |
152.19 | |
152.19 | |
Kristallines Pulver und Stückchen |
96854-34-1 | |
100.0 | |
Weiß | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00221510 | |
− 54.50 | |
RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N | |
(1S)-1-Phenylpropan-1,3-Diol | |
6950537 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- (S)-1-Phenyl-1,3-propanediol